Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 211,00 | |
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 838,00 | |
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.270,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]22/D −25.43°, c = 0.99 in H2O(lit.)
color
white
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)CC.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4CO[P@@](S)(=O)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C10H12N5O5PS.C6H15N/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7-4(19-10)1-18-21(17,22)20-7;1-4-7(5-2)6-3/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,22)(H2,11,12,13);4-6H2,1-3H3/t4-,6-,7-,10-,21+;/m1./s1
InChI key
OXIPZMKSNMRTIV-BIQAKYJPSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| form solid | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: soluble | solubility H2O: 10 mg/mL | solubility H2O: 5 mg/mL | solubility H2O: 10 mg/mL |
| color white | color white to beige | color white | color white |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A166-5MG | 04061832895628 |
| A166-10MG | 04061832895611 |
| A166-1MG | 04061833342725 |