Fortfahren mit
A2278
N-Acetyl-D-glucosamin-Agarose
saline suspension
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 119,00
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 268,00
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 982,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106500
MDL number:
€ 119,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
saline suspension
Quality Segment
matrix
6% beaded agarose
matrix activation
divinyl sulfone
matrix attachment
hydroxyl
matrix spacer
5 atoms
capacity
≥25 mg/mL binding capacity (Triticum vulgaris lectin)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C8H15NO6/c1-4(12)9-5(2-10)7(14)8(15)6(13)3-11/h2,5-8,11,13-15H,3H2,1H3,(H,9,12)/t5-,6+,7+,8+/m0/s1
InChI key
MBLBDJOUHNCFQT-LXGUWJNJSA-N
General description
N-Acetyl-D-glucosamine is used in affinity chromatography, protein chromatography, and carbohydrate matrices. N-Acetyl-D-glucosamine can be used to purify wheat germ (Triticum vulgaris) lectin.
Application
N-Acetyl-D-glucosamine-Agarose has been used
  • for the incubation of supernatant for the depletion of ficolin-3-deficient serum[1]
  • for detecting the lectin activity by ligand binding assays[2]
  • to produce ficolin 2 depleted serum[3]
Physical form
Suspension in 0.15 M NaCl, 0.01 M Natriumphosphat, pH 6.8, enthält 0.02% Natriumazid
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G5509A3286A2787
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
saline suspension
form
powder
form
powder
form
saline suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
matrix spacer
5 atoms
matrix spacer
-
matrix spacer
-
matrix spacer
12 atoms
matrix
6% beaded agarose
matrix
-
matrix
-
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
divinyl sulfone
matrix activation
-
matrix activation
-
matrix activation
epoxy
wgk
WGK 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)