Fortfahren mit
A3286
N-Acetyl-D-Glucosamin
BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
2-Acetamid-2-desoxy-D-glucose, D-GlcNAc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 43,40
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 124,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 399,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.21
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-368-2
Beilstein/REAXYS Number:
1727589
MDL number:
€ 43,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
211 °C (dec.) (lit.)
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8?/m1/s1
InChI key
OVRNDRQMDRJTHS-RTRLPJTCSA-N
General description
N-Acetylglucosamin (GlcNAc) ist ein Glucose-Derivat und Monosaccharid. Es handelt sich um ein leicht süß schmeckendes Pulver. Der Schmelzpunkt liegt bei 221 °C. GlcNAc ist bis zu einer Konzentration von 25 % löslich in Wasser. Es kommt in den pflanzlichen Stoffen Bromelain, Ricin-Agglutinin und Abrus-Agglutinin vor. Beim Menschen ist es im Gewebeplasminogenaktivator, in Wachstumsfaktoren und Hormonen vorhanden.[1]
Application
N-Acetyl-D-glucosamin-Zusatz hat folgende Anwendungen:
  • als Substrat für die Entwicklung von Dot-Blots
  • als Substrat für den Nachweis von alkalischer Phosphatase in der immunhistochemischen Analyse[1]
  • für den Nachweis spezifischer Immunkomplexe in Western-Blot-Analysen
Biochem/physiol Actions
N-Acetylglucosamin(GlcNAc)-Oligomer ist möglicherweise in der Lage, Faktoren für polymorphkernige Zellen (PMN) des Hundes in vivo zu initiieren. Es besitzt wundheilende und chemotaktische Eigenschaften. GlcNAc und seine Derivate werden gewöhnlich bei der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln und in der Therapieentwicklung verwendet.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A4106A8625PHR1432
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
mp
211 °C (dec.) (lit.)
mp
211 °C (dec.) (lit.)
mp
211 °C (dec.) (lit.)
mp
211 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Acetyl-D-Glucosamin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)