Fortfahren mit
A1910
(±)-2-Amino-4-Phosphonobuttersäure
solid
Synonym(e):
(±)-AP-4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 342,00
€ 290,70
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 617,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 998,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10NO5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.10
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Form:
solid
€ 153,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
color
white
SMILES string
NC(CCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H10NO5P/c5-3(4(6)7)1-2-11(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H2,8,9,10)
InChI key
DDOQBQRIEWHWBT-UHFFFAOYSA-N
General description
(±)-2-Amino-4-phosphonobutyric acid or DL-AP4 is a group III nonselective metabotropic glutamate receptor (mGluR) agonist.[1] L-2-amino-4-phosphonobutyric acid (L-Ap4) displays close to 500-fold selectivity for group III mGluRs.[2]
Application
(±)-2-Amino-4-phosphonobutyric acid may be used as a glutamic acid receptor blocker in perfusion solution in the eye tissue electroretinography studies.[3]
Biochem/physiol Actions
NMDA glutamate receptor antagonist.
Disclaimer
Hygroscopic, store desiccated.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7929165304AB15097
form
solid
form
powder
form
solid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
color
white
color
-
color
white
color
-
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907)
rat ... Grin2b(24410)
Gene Information
human ... GRM1(2911), GRM2(2912), GRM3(2913), GRM4(2914), GRM6(2916), GRM7(2917), GRM8(2918)
rat ... Grm1(24414), Grm2(24415), Grm4(24417), Grm5(24418), Grm6(24419), Grm7(81672)
Gene Information
-
Gene Information
mouse ... Grm4(268934)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)