Fortfahren mit
A7929
L-(+)-2-Amino-4-phosphonobutyric acid
optical purity optical purity: ≥95% (HPLC, Marfey′s reagent)
Synonym(e):
L-AP-4, L-AP4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,20
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10NO5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.10
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Form:
powder
€ 88,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
optical purity
optical purity: ≥95% (HPLC, Marfey′s reagent)
SMILES string
N[C@@H](CCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H10NO5P/c5-3(4(6)7)1-2-11(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H2,8,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
DDOQBQRIEWHWBT-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
mGluR4 and mGluR6 metabotropic glutamate receptor agonist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A1910A6060C8655
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Gene Information
human ... GRM1(2911), GRM2(2912), GRM3(2913), GRM4(2914), GRM6(2916), GRM7(2917), GRM8(2918)
rat ... Grm1(24414), Grm2(24415), Grm4(24417), Grm5(24418), Grm6(24419), Grm7(81672)
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907)
rat ... Grin2b(24410)
Gene Information
-
Gene Information
human ... TPH1(7166), TPH2(121278)
mouse ... TPH1(21990), TPH2(216343)
rat ... TPH1(24848), TPH2(317675)
optical purity
optical purity: ≥95% (HPLC, Marfey′s reagent)
optical purity
-
optical purity
-
optical purity
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)