Fortfahren mit
A0885
Aurintri-Carboxylsäure Ammoniumsalz
powder
Synonym(e):
ATA, Aluminon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,60
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C22H14O9 · 3NH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
473.43
EC Number:
209-319-1
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
43810
Beilstein/REAXYS Number:
3900820
€ 74,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
color
dark red
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL, dark red
λmax
552 nm (λmax: )
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
N.N.N.OC(=O)c1cc(ccc1O)\C(c2ccc(O)c(c2)C(O)=O)=C3/C=CC(=O)C(=C3)C(O)=O
InChI
1S/C22H14O9.3H3N/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31;;;/h1-9,23-24H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31);3*1H3
InChI key
AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Application
Aurintricarboxylic acid ammonium salt has been used as a nuclease inhibitor to study its effects on transfection.
Biochem/physiol Actions
Aurintricarbonsäure polymerisiert leicht in wässriger Lösung, und bildet dabei ein stabiles freies Radikal, welches die Wechselwirkung zwischen Proteinen und Nukleinsäuren inhibiert.1. Sie ist ein wirksamer Inhibitor von Ribonuklease1 und Topoisomerase II2 dadurch dass sie die Bindung der Nukleinsäure an das Enzym verhindert. Sie stimuliert Prozesse der Tyrosinphosphorylierung, u.a. den Jak2/STAT5-Weg in NB2 Lymphoma Zellen3, ErbB4 in Neuroblastoma Zellen4 und MAP Kinasen, Shc Proteine, Phosphatidylinositid 3-Kinase und Phospholipase C in PC12 Zellen5. Aurintricarbonsäure inhibiert Apoptose in vielen Zelltypen. Ihr neuroprotektiver Effect liegt möglicherweise in ihrer Fähigkeit, die Herunterregulierung von Ca2+ undurchlässigen GluR2 Rezeptoren zu verhindern 6 oder in ihrer Fähigkeit Calpain, eine Ca2+-aktivierte Protease, die während der Apoptose aktiviert wird, zu inhibieren7.
Other Notes
Kann eine beträchtliche Menge an Polymer enthalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A36883A1895C1154
color
dark red
color
dark red
color
red to very dark red, and Red-Brown andBrown-Red
color
brown, light yellow
solubility
water: soluble 100 mg/mL, dark red
solubility
water: soluble 100 mg/mL
solubility
1 M NH4OH: 10 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, dark yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Efficient nonviral cutaneous transfection
Glasspool-Malone et al.
Molecular Therapy, 140-146 (2000)
Hui-Chen Hung et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 65(4), 676-683 (2010-01-22)
Enterovirus 71 (EV71) causes serious diseases in humans. The aim of this study was to examine the effects of aurintricarboxylic acid (ATA) on EV71 replication and to explore the underlying mechanism. To measure the activity of ATA in inhibiting the
Jakyung Yoo et al.
Advances in protein chemistry and structural biology, 87, 219-247 (2012-05-23)
DNA methyltransferases (DNMTs) are promising epigenetic targets for the development of novel anticancer drugs and other diseases. Molecular modeling and experimental approaches are being used to identify and develop inhibitors of human DNMTs. Most of the computational efforts conducted so
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A0885-25G04061833334560