Fortfahren mit
A36883
Aurintri-Carboxylsäure Ammoniumsalz
ACS reagent, powder or crystals
Synonym(e):
ATA, Aluminon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,10
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 255,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C22H14O9 · 3NH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
473.43
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-319-1
MDL number:
Colour Index Number:
43810
Beilstein/REAXYS Number:
3900820
€ 76,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Aurintri-Carboxylsäure Ammoniumsalz, ACS reagent
biological source
synthetic
Quality Level
grade
ACS reagent
form
powder or crystals
technique(s)
titration: suitable
impurities
≤0.1% insolubles
ign. residue
≤0.2%
color
dark red
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL
λmax
450 nm, 522 nm (2nd)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
N.N.N.OC(=O)c1cc(ccc1O)\C(c2ccc(O)c(c2)C(O)=O)=C3/C=CC(=O)C(=C3)C(O)=O
InChI
1S/C22H14O9.3H3N/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31;;;/h1-9,23-24H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31);3*1H3
InChI key
AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagens für Aluminium
Biochem/physiol Actions
Aurintricarbonsäure polymerisiert leicht in wässriger Lösung, und bildet dabei ein stabiles freies Radikal, welches die Wechselwirkung zwischen Proteinen und Nukleinsäuren inhibiert.1. Sie ist ein wirksamer Inhibitor von Ribonuklease1 und Topoisomerase II2 dadurch dass sie die Bindung der Nukleinsäure an das Enzym verhindert. Sie stimuliert Prozesse der Tyrosinphosphorylierung, u.a. den Jak2/STAT5-Weg in NB2 Lymphoma Zellen3, ErbB4 in Neuroblastoma Zellen4 und MAP Kinasen, Shc Proteine, Phosphatidylinositid 3-Kinase und Phospholipase C in PC12 Zellen5. Aurintricarbonsäure inhibiert Apoptose in vielen Zelltypen. Ihr neuroprotektiver Effect liegt möglicherweise in ihrer Fähigkeit, die Herunterregulierung von Ca2+ undurchlässigen GluR2 Rezeptoren zu verhindern 6 oder in ihrer Fähigkeit Calpain, eine Ca2+-aktivierte Protease, die während der Apoptose aktiviert wird, zu inhibieren7.
Other Notes
Kann eine beträchtliche Menge an Polymer enthalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A0885A1895219916
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
grade
ACS reagent
grade
-
grade
practical grade
grade
ACS reagent
color
dark red
color
dark red
color
red to very dark red, and Red-Brown andBrown-Red
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
water: soluble 100 mg/mL
solubility
water: soluble 100 mg/mL, dark red
solubility
1 M NH4OH: 10 mg/mL
solubility
water: soluble
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder, crystals or granules
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jakyung Yoo et al.
Journal of molecular modeling, 18(4), 1583-1589 (2011-08-02)
DNA methyltransferase 1 (DNMT1) is an emerging target for the treatment of cancer, brain disorders, and other diseases. Currently, there are only a few DNMT1 inhibitors with potential application as therapeutic agents or research tools. 5,5-Methylenedisalicylic acid is a novel
Qiang Peng et al.
PloS one, 7(10), e47273-e47273 (2012-11-03)
Baboons receiving xenogeneic livers from wild type and transgenic pigs survive less than 10 days. One of the major issues is the early development of profound thrombocytopenia that results in fatal hemorrhage. Histological examination of xenotransplanted livers has shown baboon
Moonhee Lee et al.
Neurobiology of aging, 33(10), 2237-2246 (2012-01-06)
Complement plays a vital role in both the innate and adaptive immune systems. It recognizes a target, opsonizes it, generates anaphylatoxins, and directly kills cells through the membrane attack complex (MAC). This final function, which assembles C5b-9(n) on viable cell
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A36883-100G04061833367810
A36883-25G04061834972556