Fortfahren mit
A0835
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al
≥95%, powder
Synonym(e):
Ac-DEVD-CHO
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
€ 119,85
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 476,00
€ 404,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H30N4O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
502.47
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
€ 119,85
Listenpreis€ 141,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(C)=O)C(C)C
InChI
1S/C20H30N4O11/c1-9(2)17(20(35)22-11(8-25)6-15(29)30)24-18(33)12(4-5-14(27)28)23-19(34)13(7-16(31)32)21-10(3)26/h8-9,11-13,17H,4-7H2,1-3H3,(H,21,26)(H,22,35)(H,23,34)(H,24,33)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)
InChI key
UMBVAPCONCILTL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al (Ac-DEVD-CHO) is a tetrapeptide with N-terminal acetylation and C-terminal aldehyde conjugation.[1]
Application
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al has been used as a caspase inhibitor in muscle samples,[2] smooth muscle cells[3] and Jurkat T-cells.[4]
Biochem/physiol Actions
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al (Ac-DEVD-CHO) aids in the recovery of stunned myocardium by its caspase inhibition functionality.[1]
Reversible inhibitor of IL-1β converting enzyme (ICE); inhibits poly(ADP-ribose) polymerase cleavage by apopain (caspase 3).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6339A2559A1086
assay
≥95%
assay
~99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Gene Information
human ... CASP1(834), CASP3(836), CASP7(840), CASP8(841)
Gene Information
human ... CASP6(839)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)