Fortfahren mit
A6339
N-Acetyl-Val-Glu-Ile-Asp-al
~99% (HPLC), powder
Synonym(e):
Ac-VEID-CHO
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
R$ 832,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H36N4O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
500.54
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
R$ 832,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~99% (HPLC)
Quality Level
form
powder
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(C)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C=O
InChI
1S/C22H36N4O9/c1-6-12(4)19(22(35)24-14(10-27)9-17(31)32)26-20(33)15(7-8-16(29)30)25-21(34)18(11(2)3)23-13(5)28/h10-12,14-15,18-19H,6-9H2,1-5H3,(H,23,28)(H,24,35)(H,25,34)(H,26,33)(H,29,30)(H,31,32)/t12-,14-,15-,18-,19-/m0/s1
InChI key
KYUFGGNCJRWMDN-GOYXDOSHSA-N
Gene Information
human ... CASP6(839)
Biochem/physiol Actions
Caspase 6 inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A0835A2559A9968
assay
~99% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95%
Gene Information
human ... CASP6(839)
Gene Information
human ... CASP1(834), CASP3(836), CASP7(840), CASP8(841)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... CARD8(22900), CASP8(841), CASP8AP2(9994), CFLAR(8837), GZMB(3002)
mouse ... CFLAR(117279), GZMB(171528)
rat ... CASP8(12370), CFLAR(12633), GZMB(14939), RGD1561819(502004), RGD1562700(502007)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ali Khoshnan et al.
PloS one, 4(6), e5768-e5768 (2009-06-03)
Proteolysis of huntingtin (Htt) plays a key role in the pathogenesis of Huntington's disease (HD). However, the environmental cues and signaling pathways that regulate Htt proteolysis are poorly understood. One stimulus may be the DNA damage that accumulates in neurons
Callinice D Capo-chichi et al.
Molecular and cellular biology, 29(17), 4766-4777 (2009-07-08)
A prominent hallmark of most human cancer is aneuploidy, which is a result of the chromosomal instability of cancer cells and is thought to contribute to the initiation and progression of most carcinomas. The developmentally regulated GATA6 transcription factor is
Roman E Beloshistov et al.
The New phytologist, 218(3), 1167-1178 (2017-04-14)
Peptide hormones are implicated in many important aspects of plant life and are usually synthesized as precursor proteins. In contrast to animals, data for plant peptide hormone maturation are scarce and the specificity of processing enzyme(s) is largely unknown. Here
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A6339-1MG04061826680087