Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 196,00 € 166,60 | |
| 10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 319,00 | |
| 25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.320,00 |
Über diesen Artikel
€ 166,60
Listenpreis€ 196,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
saline suspension
Quality Segment
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
12 atoms
capacity
≥10 mg/mL, gel binding capacity (β-galactosidase)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]Nc1ccc(cc1)CS[C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
Application
p-Aminobenzyl 1-thio-β-D-galactopyranoside−Agarose has been used in the column for the purification of Bacillus circulans sp. alkalophilus b-galactosidase (Bca-b-gal). It has also been used in the derivatization of affinity matrix of agarose to perform affinity chromatography for the purification of P. haloplanktis β-galactosidase.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form saline suspension | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| matrix spacer 12 atoms | matrix spacer - | matrix spacer - | matrix spacer - |
| matrix activation cyanogen bromide | matrix activation - | matrix activation - | matrix activation - |
| matrix cross-linked 4% beaded agarose | matrix - | matrix - | matrix - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A0414-25ML | 04061833333877 |
| A0414-10ML | 04061838160478 |
| A0414-5ML | 04061838160485 |