Fortfahren mit
N1127
2-Nitrophenyl β-D-Galactopyranosid
≥98% (enzymatic)
Synonym(e):
o-Nitrophenyl-β-D-galactopyranosid, ONPG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 22,30
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 40,80
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 204,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 703,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-716-1
Beilstein/REAXYS Number:
92207
MDL number:
€ 22,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥98% (enzymatic)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
InChI key
KUWPCJHYPSUOFW-YBXAARCKSA-N
General description
Chromogenes Substrat für β-Galactosidase
ONPG (2-Nitrophenyl β-D-Galactopyranosid) ist ein kolorimetrisches Substrat für β-Galactosidase.
Application
2-Nitrophenyl β-D-Galactopyranosid ist ein Enzymsubstrat, das für den Nachweis von lacZ-Aktivität und damit des Vorhandenseins von β-Galactosidase verwendet wird.
Biochem/physiol Actions
β-Galactosidase spaltet Laktose in Galactose und Glucose auf. β-Galactosidase ist nicht Laktose-spezifisch und kann auch einfache Galactoside spalten. Die Hydrolyse mit 2-Nitrophenyl β-D-Galactopyranosid führt zur Freisetzung von Galactose und einer gelben chromogenen Verbindung. Das Testsubstrat hängt nicht davon ab, dass ein induziertes oder konstitutives Permease-Enzym in die Zelle eindringt; daher erfolgen die Reaktionen rasch und innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden.
Preparation Note
Eine Stammlösung kann in hochreinem Wasser in Molekularbiologie-Qualität mit einer Konzentration von 3 mg/ml hergestellt werden. Alternativ wird eine Stammlösung mit einer Konzentration von ca. 20,5 mg/ml in 100 mM Natriumphosphatpuffer (pH 7,3) hergestellt. Unter Umständen muss das Produkt vorsichtig erwärmt werden, um es vollständig zu lösen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N9003N1252N8016
assay
≥98% (enzymatic)
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC), ≥98% (enzymatic)
assay
≥99% (TLC)
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)