Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 146,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H5F2NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 146,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1(F)Oc2ccc(cc2O1)\C=C3/SC(=O)NC3=O
InChI
1S/C11H5F2NO4S/c12-11(13)17-6-2-1-5(3-7(6)18-11)4-8-9(15)14-10(16)19-8/h1-4H,(H,14,15,16)/b8-4-
InChI key
SRLVNYDXMUGOFI-YWEYNIOJSA-N
Biochem/physiol Actions
AS 604850 is a selective PI3Kγ inhibitor
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphoinositide Kinases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: <2 mg/mL | solubility DMSO: soluble >10 mg/mL | solubility H2O: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 16 mg/mL |
| color off-white | color off-white | color white to beige | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?