Fortfahren mit
L4170
LDN-57444
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(O-acetyloxime), 5-chloro-1-[(2,5-dichlorophenyl)methyl]-1H-Indole-2,3-dione, C30, LDN 57444
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 351,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H11Cl3N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.64
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated, protect from light
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated, protect from light
solubility
DMSO: 16 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)O\N=C1/C(=O)N(Cc2cc(Cl)ccc2Cl)c3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C17H11Cl3N2O3/c1-9(23)25-21-16-13-7-12(19)3-5-15(13)22(17(16)24)8-10-6-11(18)2-4-14(10)20/h2-7H,8H2,1H3/b21-16-
InChI key
OPQRFPHLZZPCCH-PGMHBOJBSA-N
Biochem/physiol Actions
LDN-57444 is a potent, reversible, competitive and active site-directed inhibitor of UCHL1
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B6060A0231SML0412
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated, protect from light, under inert gas
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 16 mg/mL
solubility
DMSO: 18 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)