Fortfahren mit
96401
3-Dehydrochinasäure Kaliumsalz
≥97.0% (TLC)
Synonym(e):
(1R,3R,4S)-1,3,4-Trihydroxy-5-oxo-cyclohexancarbonsäure Kaliumsalz, 5-Dehydrochinasäure Kaliumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 161,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9KO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.24
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
€ 161,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -48.0±4.0°, c = 1.5 in H2O
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].O[C@@H]1C[C@@](O)(CC(=O)[C@H]1O)C([O-])=O
InChI
1S/C7H10O6.K/c8-3-1-7(13,6(11)12)2-4(9)5(3)10;/h3,5,8,10,13H,1-2H2,(H,11,12);/q;+1/p-1/t3-,5+,7-;/m1./s1
InChI key
XOXNBNMEMILWBJ-HOMRGJANSA-M
Biochem/physiol Actions
Metabolic intermediate in the shikimate pathway[1][2]; metabolite standard[3]
Metabolite of the shikimate pathway, which is required for the synthesis of aromatic compounds in microorganismsand plants.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
K2000K412575025
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥98% (enzymatic)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
optical activity
[α]/D -48.0±4.0°, c = 1.5 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]/D 12.0±2.0°, c = 1 in H2O
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
96401-100MG04061832405650
96401-25MG04061832405667