Fortfahren mit
75025
D-Erythronsäure Kaliumsalz
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
(2R,3R)-2,3,4-Trihydroxybuttersäure Kaliumsalz, Kalium-D-erythronat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O5 · xK+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.10 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
powder
optical activity
[α]/D 12.0±2.0°, c = 1 in H2O
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.[K+]
InChI
1S/C4H8O5.K/c5-1-2(6)3(7)4(8)9;/h2-3,5-7H,1H2,(H,8,9);/q;+1/t2-,3-;/m1./s1
InChI key
NIBJBHRBFKKLFG-SWLXLVAMSA-N
Biochem/physiol Actions
Erythronic acid is a sugar component of aqueous humour (eye). Erythronic acid is a normal organic acid present in a healthy adult and pediatric population and has been found in urine, plasma, CSF, aqueous humour (eye) and synovial fluid. Erythronic acid is formed when GlcNAc is oxidised.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
96401P1847ED2P
description
≥97.0% (GC)
description
≥97.0% (TLC)
description
97.0-103.0% dry basis, meets USP testing specifications
description
≥98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
97.0-103.0% dry basis
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
color
white to off-white
color
-
color
white
color
-
optical activity
[α]/D 12.0±2.0°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]/D -48.0±4.0°, c = 1.5 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)