Fortfahren mit
94890
Viktoriablau B
suitable for microscopy
Synonym(e):
Basic Blue B, Rhodulinreinblau 26G
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 171,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 577,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H32ClN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
506.08
EC Number:
219-943-6
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4094258
Colour Index Number:
44045
€ 171,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
mp
206 °C (dec.) (lit.)
suitability
suitable for microscopy
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)/C(=C2/C=C\C(C=C2)=[N+](\C)C)c3ccc(Nc4ccccc4)c5ccccc35
InChI
1S/C33H31N3.ClH/c1-35(2)27-18-14-24(15-19-27)33(25-16-20-28(21-17-25)36(3)4)31-22-23-32(30-13-9-8-12-29(30)31)34-26-10-6-5-7-11-26;/h5-23H,1-4H3;1H
InChI key
LLWJPGAKXJBKKA-UHFFFAOYSA-N
Application
Victoria Blue B is used as a nuclear stain in cytology/histochemical applications. Victoria Blue B may be used in the quantitative determination of phospholipids.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2781676357234176
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
suitable for microscopy
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
206 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
2580-56-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Some variability factors in the cytomorphological analysis of frozen bull semen.
Galli A, Paloschi L, Pizzi F.
Andrologie, 21, 120-126 (1989)
Yuan-yuan Chen et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 26(6), 1148-1150 (2006-09-12)
In pH 4.0 acetic acid-sodium acetate buffer solution, cationic dye victory blue B shows an absorption peak at 614 nm, and the absorption peak decreases after it reacts with chondroitin sulfate to form association particles. The decrease in absorption value
Dye standards, Part II. 4: Victoria blue B (CI 44045). European Committee for Clinical Laboratory Standards (ECCLS), Subcommittee on Reference Materials for Tissue Stains (SRMTS).
The Histochemical journal, 24(4), 230-232 (1992-04-01)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
94890-25G04061833296981
94890-100G04061835541874