Fortfahren mit
27816
Brillantblau R
250, suitable for microscopy
Synonym(e):
Brillantindocyanin 6B, Coomassie Brillantblau R 250, Kensäure Blau R
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 317,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C45H44N3NaO7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
825.97
EC Number:
228-060-5
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5718025
Colour Index Number:
42660
€ 106,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
λmax
589.2 nm in ethanol
suitability
suitable for microscopy
SMILES string
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=C/C(C=C5)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H2,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
InChI key
NKLPQNGYXWVELD-UHFFFAOYSA-M
Application
Nachweis der Proteinbanden nach Elektrophorese
Other Notes
Proteinfärbung für die Gelelektrophorese; 5 bis 10 Mal empfindlicher als Naphtholblauschwarz B und Bromphenol (bereits 0,5 μg/cm2 Protein können in einer Gelmatrix nachgewiesen werden).[1][2]
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B0149B7920B6529
description
250, suitable for microscopy
description
Dye content ~50 %, Technical grade
description
pure
description
suitable for (for immunoelectrophoresis protein staining)
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
suitability
suitable for microscopy
suitability
suitable for detection of protein bands following electrophoresis.
suitability
-
suitability
suitable for (for immunoelectrophoresis protein staining)
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
λmax
589.2 nm in ethanol
λmax
-
λmax
586-592 nm in ethanol
λmax
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brillantblau R
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)