Fortfahren mit
94261
LL-37 (vom Menschen) -trifluoracetat (Salz)
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Human LL-37 amide Trifluoroacetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 592,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C205H341N61O52 · xC2HF3O2
Molekulargewicht:
4492.28 (free base basis)
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
51101500
€ 592,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder (Lyophilisate)
color
colorless to white
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, viruses
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
−20°C
General description
Chemische Struktur: Peptid
Application
LL-37 wird genutzt, um Mechanismen der Wirtsabwehr zu erforschen.
Biochem/physiol Actions
LL-37 ist ein multifunktionelles Wirtsabwehrpeptid mit antibakteriellen, antiviralen und immunmodulierenden Eigenschaften. Es ist das einzige Peptid vom Cathelicidin-Typ, das im Menschen vorkommt. Zusätzlich zu seiner antimikrobiellen Aktivität reguliert LL-37 nachweislich Entzündungen und neutralisiert Lipopolysaccharide gramnegativer Bakterien.
Packaging
1 mg
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Unter inertem Gas lagern. An einem trockenen Ort aufbewahren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L1290D9565D9690
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, viruses, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, viruses
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, viruses
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC and SDS-PAGE)
assay
-
form
powder (Lyophilisate)
form
-
form
lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
form
lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)