Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.19
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
219-134-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2805789
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
DL-o-Tyrosin, ≥96.0% (NT)
assay
≥96.0% (NT)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to faint brown
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NC(Cc1ccccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-7(9(12)13)5-6-3-1-2-4-8(6)11/h1-4,7,11H,5,10H2,(H,12,13)
InChI key
WRFPVMFCRNYQNR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ortho-Tyrosine (o-Tyrosine), an isomer of standard p-tyrosine, is a phenylalanine oxidation product used as an amino acid oxidation stress marker in analytical procedures such as HPLC and LC-ESI-MS/MS.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| assay ≥96.0% (NT) | assay ≥98% (HPLC) | assay 99% | assay ≥99.0% (NT) |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) ligand binding assay: suitable |
| color white to faint brown | color white to off-white | color - | color white |
| application(s) peptide synthesis | application(s) detection | application(s) peptide synthesis | application(s) - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?