Fortfahren mit
T3754
L-Tyrosin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,10
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,40
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 347,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 598,00
€ 448,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.19
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-460-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
392441
€ 54,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Tyrosin, reagent grade, ≥98% (HPLC)
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: soluble 50 mg/mL
application(s)
detection
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChI key
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
Application
L-Tyrosin wird zum Herstellen von Tyrosinlösung für den Tyrosin-Assay eingesetzt. Es wird außerdem zur Untersuchung der Pepsinaktivität eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
L-Tyrosin ist eine nicht essenzielle Aminosäure mit einer polaren Seitenkette. Es wird von Zellen zur Synthese von Proteinen, die an der Signalübertragung beteiligt sind verwendet. L-Tyrosin ist eine proteogene Aminosäure, die als Empfänger der Phosphatgruppen agiert, die von Kinasen übertragen werden.
Other Notes
Aminosäure-Präkursor von Dopamin und anderen Katecholaminen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T8566915151705006
L-Tyrosine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1705006
L-Tyrosine
form
powder
form
powder
form
-
form
fine crystals
grade
reagent grade
grade
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
pharmaceutical primary standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
99.0-101.0%
assay
-
assay
-
solubility
1 M HCl: soluble 50 mg/mL
solubility
1 M HCl: 25 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Tyrosin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T3754-1KG04061837344978
T3754-500G04061837344985
T3754-100G04061835368143
T3754-1G04061823763608
T3754-1G-KC04061824072174
T3754-50G04061835368150
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf