Fortfahren mit
912
Fast Red Violet LB Base-Lösung -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 201,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
€ 201,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Level
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
15 mg/mL
pH
<1.0
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(Cl)cc1N
InChI
1S/C14H13ClN2O/c1-9-7-13(11(15)8-12(9)16)17-14(18)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,16H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
OIDXADKOPPNJOB-UHFFFAOYSA-N
Application
Verwendet als Kitbestandteil für Verfahren 91 zum Nachweis spezifischer Esterase-Aktivität in peripheren Blutabstrichen oder Paraffinschnitten.
Other Notes
Fast Red Violet LB Base, 15 mg/ml in 0,4 mol/l Salzsäure mit Stabilisator
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9178623872
concentration
15 mg/mL
concentration
15 mg/mL
concentration
5 mg/mL
concentration
7.0 mg/mL
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Doaa Ibrahim et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 9(6) (2019-06-20)
This study compares between different selenium forms (sodium selenite; SeS, selenomethionine; Met-Se or nano-Se) and levels on growth performance, Se retention, antioxidative potential of fresh and frozen meat, and genes related to oxidative stress in Ross broilers. Birds (n =
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML1086-25MG04061832451466
SML1086-5MG04061832451473
36580-25G-F04061831825886
912-10ML04061838203557
921718-1EA04065266541007
921971-1EA04065266694628
412198-250ML04061837406515
412198-1L04061837406508