Fortfahren mit
3872
Fast Garnet GBC Base Solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 203,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116124
MDL number:
€ 203,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
7.0 mg/mL
pH
<1.0
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H15N3/c1-10-5-3-4-6-14(10)17-16-12-7-8-13(15)11(2)9-12/h3-9H,15H2,1-2H3/b17-16+
InChI key
PFRYFZZSECNQOL-WUKNDPDISA-N
Application
Intended for use in Sigma Procedure 387 for the demonstration of Acid Phosphatase (TRAP).
Other Notes
Fast Garnet GBC base, 7.0 mg/mL, in 0.4 mol/L hydrochloric acid with stabilizer
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
917HT3018HT30116
concentration
7.0 mg/mL
concentration
15 mg/mL
concentration
-
concentration
-
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
97-56-3
CAS No.
97-56-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yi-Ju Pan et al.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 67(10), 847-861 (2018-08-16)
To investigate the amelioration effects of quetiapine on rheumatoid arthritis with RAW 264.7 macrophage and collagen-induced arthritis (CIA) DBA/1J mouse model. RAW 264.7 macrophage and DBA/1J mice. Lipopolysaccharide and collagen. RAW 264.7 macrophages stimulated by lipopolysaccharide (LPS) followed by quetiapine
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B72604-25G04061832690698
B72604-5G04061832690704
3872-10ML04061838202918