Fortfahren mit
90487
NIR 5e
≥80% (HPCE), suitable for fluorescence, BioReagent
Synonym(e):
1,1′-Bis-(3-isothiocyanatopropyl)-11-chlor-4,5:4′,5′-dibenzo-3,3,3′,3′-tetramethyl-10,12-trimethylen-indotricarbocyanin -bromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 284,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C46H46BrClN4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
834.37
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
€ 284,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Level
assay
≥80% (HPCE)
form
crystals
fluorescence
λex 822 nm; λem 844 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].CC1(C)\C(=C/C=C2\CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCN=C=S)c4ccc5ccccc5c4C3(C)C)=C2Cl)N(CCCN=C=S)c6ccc7ccccc7c16
InChI
1S/C46H46ClN4S2.BrH/c1-45(2)40(50(28-10-26-48-30-52)38-22-18-32-12-5-7-16-36(32)42(38)45)24-20-34-14-9-15-35(44(34)47)21-25-41-46(3,4)43-37-17-8-6-13-33(37)19-23-39(43)51(41)29-11-27-49-31-53;/h5-8,12-13,16-25H,9-11,14-15,26-29H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
NTQGWDKAUSUQIS-UHFFFAOYSA-M
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
927082906344
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 822 nm; λem 844 nm in methanol
fluorescence
-
fluorescence
-
form
crystals
form
powder
form
granular
assay
≥80% (HPCE)
assay
≥95%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
90487-1MG-F04061823359672
90487-5MG-F04061832533681