Fortfahren mit
90312
Mikropartikel auf Melaminharzbasis, FITC-markiert
size: 2 μm
Synonym(e):
Melamin-Formaldehydharz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
Quality Level
form
aqueous suspension
concentration
2.5% (solids)
particle size
2 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
Analysis Note
Für jede Charge werden die exakte Partikelgrösse und die Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0.01 μm unter Verwendung eines Coulter Multisizers bestimmt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
709177590872439
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
particle size
2 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
particle size
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
particle size
5 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
particle size
3 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..
Global Trade Item Number
SKUGTIN
90312-5ML-F04061837737510
90312-10ML-F04061838212115