Fortfahren mit
72439
Mikropartikel auf Melaminharzbasis, FITC-markiert
size: 3 μm
Synonym(e):
Melamin-Formaldehydharz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 457,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 457,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
aqueous suspension
concentration
2.5% (solids)
particle size
3 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
Analysis Note
Für jede Charge werden die exakte Partikelgrösse und die Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0.01 μm unter Verwendung eines Coulter Multisizers bestimmt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
709179031275908
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
particle size
3 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
particle size
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
particle size
2 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
particle size
5 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..
Global Trade Item Number
SKUGTIN
72439-5ML-F04061838211101
72439-10ML-F04061832861258