Fortfahren mit
89270
Thymidin
≥99.0% (HPLC), synthetic, powder
Synonym(e):
1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-methyluracil, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-thymin, 2′-Desoxythymidin, Thymindesoxyribosid, dT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,40
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 427,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.23
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-070-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
89285
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
hot water: 1 g/10 mL
€ 80,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Thymidin, ≥99.0% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +19±1°, c = 1% in H2O
mp
185-190 °C, 186-188 °C (lit.)
solubility
hot water: 1 g/10 mL
SMILES string
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChI key
IQFYYKKMVGJFEH-XLPZGREQSA-N
Application
Anwendungsgebiete von Thymidin:
  • Zur Kultivierung humaner Fibroblasten-Zelllinien.
  • Bei In-vitro-Wundheilungsassays.
  • Zur Kultivierung verschiedener Krebszelllinien.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
60601724543PHR3163
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
-
form
-
solubility
hot water: 1 g/10 mL
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
mp
185-190 °C, 186-188 °C (lit.)
mp
-
mp
186-188 °C (lit.)
mp
186-188 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thymidin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
89270-1G04061833075685
89270-5G04061833075692
89270-25G04061833416082