Merck
6060
Thymidin, CAS-Nr. 50-89-5, Calbiochem
Synonym(e):
Thymidin, CAS-Nr. 50-89-5, Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
5 G
€ 82,70
€ 82,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.23
UNSPSC Code:
12352208
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Solubility:
water: 10 mg/mL
Storage temp.:
10-30°C
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
RTECS - XP2071000
Merck USA index - 14, 9397
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 10 mg/mL
cation traces
heavy metals: ≤10 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[nH]1[c]([n](cc([c]1=O)C)C2OC(C(C2)O)CO)=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)
InChI key
IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1724543PHR316389270
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
form
solid
form
-
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥99.0% (HPLC)
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
General description
Wird in Verbindung mit Hypoxanthin und Aminopterin für die Auswahl von Hybridomazelllinien verwendet. Es wird auch berichtet, dass es den Zelltod in L-Zellen auslöst.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution mittels Filtration durch einen 0,22-µm-Filter sterilisieren, in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Jahr haltbar.
Other Notes
Amenta, J.S., et al. 1993. In Vitro Cell Dev. Biol. Anim.29A, 855.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yaoyao Gu et al.
BMC cancer, 21(1), 784-784 (2021-07-09)
Minichromosome maintenance complex component 6 (MCM6), as an important replication permission factor, is involved in the pathogenesis of various tumors. Here we studied the expression of MCM6 in neuroblastoma and its influence on tumor characteristics and prognosis. Publicly available datasets
Evgeniia Prokhorova et al.
Molecular cell, 81(12), 2640-2655 (2021-05-22)
ARH3/ADPRHL2 and PARG are the primary enzymes reversing ADP-ribosylation in vertebrates, yet their functions in vivo remain unclear. ARH3 is the only hydrolase able to remove serine-linked mono(ADP-ribose) (MAR) but is much less efficient than PARG against poly(ADP-ribose) (PAR) chains in vitro.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
193291-10G04061838760746
193291-50G04061832241999
6060-5GM07790788051938