Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 268,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.020,00 € 765,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)16COO(CH2)17CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
536.96
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-476-5
Beilstein/REAXYS Number:
1807499
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H72O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-38-36(37)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-35H2,1-2H3
InChI key
NKBWPOSQERPBFI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source plant (vegetable) | biological source plant | biological source plant (vegetable) |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99% | assay ≥99% (capillary GC) | assay ≥99% |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stearylstearat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?