Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 77,70 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 274,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)16COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.53
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-887-4
Beilstein/REAXYS Number:
1788183
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
plant
Quality Segment
assay
≥99% (capillary GC)
form
powder
bp
213-215 °C/15 mmHg (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h3-19H2,1-2H3
InChI key
MVLVMROFTAUDAG-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
Low melting solid
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (capillary GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ~99% (GC) | assay ≥99% (capillary GC) |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| biological source plant | biological source synthetic | biological source - | biological source - |
| shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylstearat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?