Fortfahren mit
855
Naphthol-AS-MX-Phosphat
Synonym(e):
Naphthol AS-MX phosphate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 203,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18NO5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.32
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-480-1
Beilstein/REAXYS Number:
6664873
MDL number:
€ 203,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.25 % (w/v)
pH
8.6
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP(O)(O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C19H18NO5P/c1-12-7-8-17(13(2)9-12)20-19(21)16-10-14-5-3-4-6-15(14)11-18(16)25-26(22,23)24/h3-11H,1-2H3,(H,20,21)(H2,22,23,24)
InChI key
IOMLBTHPCVDRHM-UHFFFAOYSA-N
Application
Substrat für den histochemischen Nachweis der alkalischen Phosphatase.
For use in Sigma Procedure 85 (kit numbers 85L1 and 85L2) for the demonstration of Alkaline Phosphatase, Leukocyte (LAP).
Other Notes
Naphthol AS-MX phosphate, 0.25% (w/v), buffered at pH 8.6, 25 C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3864N2125N4875
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
solution
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
-
shelf life
-
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4503821-100UG04061831454475
769886-5G04061832921679
769886-25G04061832921662
125032-100G04061838723291
125032-5G04061838723307
855-20ML04061833024386
Z565016-1EA04061832772172