Fortfahren mit
854
Citrate Solution
pH ~3.0, 30 mM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 122,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116124
MDL number:
€ 122,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Level
concentration
30 mM
pH
~3.0
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Application
For the preparation of a 60% citrate buffered acetone solution used as a fixative for blood smears. No dilution required. Add 30 ml citrate solution to 20 ml absolute acetone for preparation of fixative.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
83273S5770854C
concentration
30 mM
concentration
1 M in H2O
concentration
4 % (w/v)
concentration
1.5 M
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
500
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
solution
pH
~3.0
pH
7.0-8.0
pH
-
pH
2.9-3.1 (25 °C)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Olga M Selivanova et al.
Biology, 9(4) (2020-04-29)
α-Crystallin is the major protein of the eye lens and a member of the family of small heat-shock proteins. Its concentration in the human eye lens is extremely high (about 450 mg/mL). Three-dimensional structure of native α-crystallin is unknown. First
João Henrique de Oliveira Reis et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(20) (2020-10-24)
The objective of this study was to determine the best operational conditions for obtaining red propolis extract with high antioxidant potential through supercritical fluid extraction (SFE) technology, using carbon dioxide (CO2) as the supercritical fluid and ethanol as the cosolvent.
Rita de Cássia de Souza et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(7) (2020-04-08)
Grape seeds are an important byproduct from the grape process. The objective of this work was to evaluate the effect of experimental parameters (temperature and time of pretreatment with ultrasound) to obtain grape seed oil using low pressure (Soxhlet-Sox and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
854-200ML04061838203489
791504-100ML04061838070111
791504-25ML04061838103222