83273
Eigenschaften
Molecular Biology
100
BioUltra
liquid
1 M in H2O
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
7.0-8.0
neat
λ: 260 nm Amax: ≤0.1
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Beschreibung
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Sigma-Aldrich
Zitrat-konzentrierte Lösung -Lösung
63052
Magnesiumacetat -Lösung
76039
MES -Lösung
Supelco
93302
Tris-EDTA-Puffer -Lösung
~1 M in H2O
0.5 M in H2O
-
200
5.0-7.0 (25 °C)
2.5-4.0 (25 °C in neat)
7.4±0.2 (25 °C)
Explore all of our products under Zitrat-konzentrierte Lösung -Lösung
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.
Verwandte Kategorien
Biochemische Stoffe
Biologische Puffer