Fortfahren mit
83196
Natriumacetat pH 4.6; 0.08 M – Ammoniumsulfat 1.6 M – Glycerin 20% (v/v) -Lösung
Synonym(e):
Kristallisationslösung 47/Kit-Nr. 75403
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
form
liquid
Quality Segment
pH
4.5±0.2 ( in neat)
density
1.17 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
96864
form
liquid
form
liquid
density
1.17 g/mL at 20 °C
density
1.13 g/mL at 20 °C
pH
4.5±0.2 ( in neat)
pH
7.2±0.2 ( in neat)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)