Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten1 of 3
Dieser Artikel | 83196 | 74613 |
|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| pH 7.2±0.2 ( in neat) | pH 4.5±0.2 ( in neat) | pH 8.5±0.2 ( in neat) |
| density 1.13 g/mL at 20 °C | density 1.17 g/mL at 20 °C | density 1.03 g/mL at 20 °C |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?