Fortfahren mit
81855
Kaliumnatriumtartrat 0.1 M – TRIS-hydrochlorid pH 8.5; 0.1M – Magnesiumsulfat 0.4M -Lösung
Synonym(e):
Crystallization solution 47/Kit-No 73513
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
form
liquid
pH
8.5±0.2 ( in neat)
density
1.06 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
81855-100ML-F04061837121463