Fortfahren mit
77332
Peroxidase aus Meerrettich
lyophilized, powder, ~150 U/mg
Synonym(e):
Meerrettich-Peroxidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 469,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-668-6
MDL number:
EG-Nummer:
eCl@ss:
32160410
Specific activity:
~150 U/mg
Biological source:
horseradish
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
horseradish
Quality Segment
form
powder
quality
lyophilized
specific activity
~150 U/mg
solubility
50 mM potassium phosphate buffer, pH 6.0: 5 mg/mL (0.1% BSA)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
General description
Meerrettich-Peroxidase (HRP) ist ein äußerst wichtiges und umfassend untersuchtes hämhaltiges Enzym, das aus Meerrettich, einem robusten mehrjährigem Kraut, isoliert wird. Es katalysiert die Oxidierung verschiedener organischer und anorganischer Verbindungen unter Verwendung von Wasserstoffperoxid als Substrat. HRP ist am Idol-3-Essigsäure-Metabolismus, der Vernetzung biologischer Polymer und der Lignifizierung beteiligt. Zusammen mit Idol-3-Essigsäure oder deren Derivaten fungiert dieses Enzym als potenzieller therapeutischer Wirkstoff für gezielte Krebstherapien. HRP wird kommerziell als Bestandteil klinischer Diagnose-Kits eingesetzt und in Immunassays verwendet.
Application
Meerrettich-Peroxidase findet in der Biochemie häufig Anwendung als Nachweisreagenz in verschiedensten Anwendungen wie ELISA, Immunblotting und immunhistochemischen Verfahren.
Peroxidase aus Meerrettich wird wie folgt verwendet:
  • zur Isolierung N-verknüpfter Glykane
  • als Bestandteil eines D-Aminosäure-Oxidase(DAAO)-Puffers
  • zur Zersetzung von Wasserstoffperoxid (H2O2) zu Wasser, um die Leistung des tragbaren oxidativen Stresssensors (POSS) nachzuweisen
Other Notes
1 Einheit entspricht der Enzymmenge, die 1 μmol ABTS (Kat.- Nr. 11557) pro min bei einem pH-Wert von 6,0 und 25 °C oxidiert
Use of chemically modified peroxidase in benzene; Cross-linking of proteins; Enzyme catalyzed polymerization and precipitation of aromatic compounds from wastewater.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P6782P8415SRE0082
biological source
horseradish
biological source
-
biological source
-
biological source
-
specific activity
~150 U/mg
specific activity
≥250 units/mg solid (using pyrogallol), 950-2000 units/mg solid (using ABTS)
specific activity
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
specific activity
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
form
powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
powder, stabilized
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
50 mM potassium phosphate buffer, pH 6.0: 5 mg/mL (0.1% BSA)
solubility
0.1 M phosphate buffer: soluble 10 mg/mL, clear, orange to red (pH 6.0), H2O: soluble
solubility
0.1 M phosphate buffer: soluble (pH 6.0), H2O: soluble
solubility
phosphate buffer: soluble
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Peroxidase aus Meerrettich
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. can we use this as an anterograde tracers to detect neuronal terminations
    1 answer
    1. This product has not been tested as an anterograde tracer to detect neuronal terminations, and no reference was found for this type of application. The products C3741 Cholera Toxin B subunit and L8777 Lectin from Phytolacca americana (pokeweed) had been referenced as neuroanatomical tracers. Below are the references:
      "Unmyelinated fibers of the anterior ethmoidal nerve in the rat co-localize with neurons in the medullary dorsal horn and ventrolateral medulla activated by nasal stimulation" by Hollandsworth MP, et al., Brain Research (2009).
      "An anterograde neuroanatomical tracing method that shows the detailed morphology of neurons, their axons and terminals: immunohistochemical localization of an axonally transported plant lectin, Phaseolus vulgaris leucoagglutinin (PHA-L)" by C R Gerfen, P E Sawchenko, Brain Research (1984-01-09).
      Helpful?
  2. What is the difference between different types of peroxidase? (for instance Type I, Type II, Type IIA)
    1 answer
    1. The type designations for these enzymes are in-house designations and do not represent any kind of biochemical significance.