Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-668-6
MDL number:
eCl@ss:
32160410
Specific activity:
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltentype
Type XII
Quality Segment
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
mol wt
~44 kDa
solubility
0.1 M phosphate buffer: soluble (pH 6.0), H2O: soluble
absorbance ratio
RZ ≥3.0
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
General description
HRP ist ein einkettiges Polypeptid mit vier Disulfidbrücken. Es ist ein Glykoprotein mit einem Kohlenhydratanteil von 18 %. Die Kohlenhydratzusammensetzung besteht aus Galactose, Arabinose, Xylose, Fucose, Mannose, Mannosamin und Galactosamin, abhängig vom spezifischen Isozym. Seine Molekülmasse (~44 kDa) schließt die Polypeptidkette (33.890 Da), Hämin plus Ca2+ (~700 Da) und Kohlenhydrat (~9.400 Da) ein. Es existieren mindestens sieben Isozyme von HRP. Der isoelektrische Punkt von Meerrettichperoxidaseezymen liegt im Bereich von 3,0 bis 9,0.
Horseradish peroxidase (HRP) wird aus Meerrettich (Amoracia rusticana) Wurzeln isoliert und ist innerhalb der Peroxidasen der Gruppe der Ferroprotoporpyhrine zuzuordnen. HRP besteht aus einer einzelnen Polypeptidkette und entält vier Disulfidbrücken. Sie ist ein Glykoprotein mit einem Kohlenhydratanteil von 18%. Der Kohlenhydratanteil besteht aus Galactose, Arabinose, Xylose, Fucose, Mannose, Mannosamin und Galactosamin - in Mengenverhältnissen abhängig vom Isoenzym. Ihr Molekulargewicht (~44 kDa) setzt sich aus der Polypeptidkette (33,890 Daltons), dem Hemin plus Ca2+ (~700 Daltons) und der Glykosylierung (~9,400 Daltons) zusammen. Es existieren zumindest sieben Isoenzyme von HRP. Der isoelektrische Punkt von HRP ist in einem Bereich von pH 3 3.0 - 9.0.
Application
Peroxidase aus Meerrettich wird zur Einleitung des Peroxidase-gekoppelten Assays verwendet. Sie wird außerdem zur Herstellung von β-Galactosidase(β-Gal)-Stammlösung eingesetzt.
Das Enzym wurde zur Bestimmung der H2O2-Erzeugung in Tabak-BY-2-Zellen mit einem spektrofluorimetrischen Verfahren verwendet.
Meerrettichperoxidase (HRP) wird aus Meerrettichwurzeln (Amoracia rusticana) isoliert und gehört zur Ferroprotoporphyringruppe der Peroxidasen. Sie wird in biochemischen Anwendungen wie Western Blots, ELISA und Immunhistochemie eingesetzt. Meerrettichperoxidase wird zur Amplifikation eines schwachen Signals und zur Steigerung der Nachweisbarkeit eines Zielmoleküls, z. B. eines Proteins, verwendet. Produkt P8415, Typ XII ist ein im Wesentlichen salzfreies, lyophilisiertes Pulver. Es ist eine weiter Aufreinigung des Produkts P8375. Es wird häufig zur Bestimmung der Mengen von Glucose und Peroxiden in Lösung verwendet. Es wird für einen schnellen Empfindlichkeitsassay von Aspergillus fumigatus verwendet.
Biochem/physiol Actions
HRP kann leicht mit Wasserstoffperoxid (H2O2) kombiniert werden, und der resultierende [HRP-H2O2]-Komplex kann ein breites Spektrum an Wasserstoffdonatoren oxidieren. Der optimale pH-Wert beträgt 6,0–6,5 und das Enzym ist bei einem pH-Wert im Bereich von 5,0–9,0 am stabilsten. HRP kann durch verschiedene Verfahren an Antikörper konjugiert werden, einschließlich durch Glutaraldehyd, Periodatoxidation, Disulfidbindungen und Amino- oder Thiol-gerichtete Vernetzungsmittel. Sie ist kleiner und stabiler als die Enzymmarkierungen β-Galactosidase und alkalische Phosphatase, wodurch sie die begehrteste Markierung ist. Ihre Glykosylierung führt auch zu einer geringeren nichtspezifischen Bindung. Sie wird auch zum Nachweis von Glucose und Peroxiden in Lösung verwendet.
Wenn Meerrettichperoxidase mit einem Substrat inkubiert wird, erzeugt sie ein farbiges, fluorimetrisches oder lumineszierendes Derivat des markierten Moleküls, wodurch die Quantifizierung ermöglicht wird. Meerrettichperoxidase verringert das Maß der Hemmung in einem mutierten cydAB leicht. Bekannte Inhibitoren sind Natriumazid, Cyanid, L-Cystein, Dichromat, Ethylenthioharnstoff, Hydroxylamin, Sulfid, Vanadat, p-Aminobenzoesäure sowie die Ionen Cd2+, Co2+, Cu2+, Fe3+, Mn2+, Ni2+ und Pb2+.
Preparation Note
Chromatographisch aufgereinigt
Analysis Note
Die RZ (Reinheitszahl) ist das Absorptionsratio A403/A275 bestimmt bei 0.5-1.0 mg/ml in deionisiertem Wasser. Es ist ein Mass für den Hämingehalt, nicht für die Enzymaktivität. Selbst Zubereitungen mit hoher RZ können eine tiefe Enzymaktivität haben.
Erste isoelektrische Fokussierungsdaten weisen darauf hin, dass dies hauptsächlich Isoenzym C ist.
Other Notes
Eine Pyrogalloleinheit bildet in 20 s bei einem pH-Wert von 6,0 und 20 °C 1 mg Purpurogallin aus Pyrogallol.
Eine weitere Aufreinigung von Peroxidase Typ VI (P8375).
Weitere Informationen über Peroxidase finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Peroxidase aus Meerrettich
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?