Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 188,00 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 725,00 € 362,50 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H4Cl6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.90
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2312135
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
crystals
mp
187-193 °C
suitability
suitable for chemiluminescence
SMILES string
Clc1cc(Cl)c(OC(=O)C(=O)Oc2c(Cl)cc(Cl)cc2Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C14H4Cl6O4/c15-5-1-7(17)11(8(18)2-5)23-13(21)14(22)24-12-9(19)3-6(16)4-10(12)20/h1-4H
InChI key
GEVPIWPYWJZSPR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Chemilumineszenz: Emission: 430 nm (Reaktion von TCPO mit 9,10-Diphenylanthracene und H2O2)
Other Notes
Weit verbreitetes Reagens zur Erzeugung von Chemilumineszenz mit H2O2, für die Bestimmung von fluoreszierenden Verbindungen; für die Bestimmung von H2O2 with a fluorophore[1]
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form powder | form solid | form crystals |
| product line BioReagent | product line - | product line EMSURE® | product line - |
| suitability suitable for chemiluminescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| mp 187-193 °C | mp 65-68 °C | mp 250-270 °C (decomposition) | mp - |
| assay ≥99.0% (AT) | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥99.8% (manganometric) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?