Fortfahren mit
1.06557
Dinatriumoxalat
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Dinatriumoxalat, Oxalsäure-Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,90
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 307,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2Na2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.00
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
200-550-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.8% (manganometric)
Form:
solid
Solubility:
37 g/L
€ 99,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.8% (manganometric)
form
solid
potency
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
loss
≤0.05% loss on drying, 105°C
pH
8 (20 °C, 30 g/L in H2O)
mp
250-270 °C (decomposition)
solubility
37 g/L
density
2.27 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, N: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI key
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Gehalt (manganometrisch): ≥ 99,8 %
pH-Wert (3 %; Wasser): 7,5–8,5
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,002 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 0,05 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.0240771800379735
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
form
powder
solubility
37 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥99.8% (manganometric)
assay
-
assay
≥99.5% (RT)
assay
≥99.99% trace metals basis
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
anion traces
-
cation traces
K: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%, Fe: ≤0.0005%, N: ≤0.001%
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤100 mg/kg, Cd: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dinatriumoxalat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c