Fortfahren mit
75164
4-Methylumbelliferyl-Oleat
lipase substrate, ≥95% (HPCE), solid, suitable for fluorescence
Synonym(e):
4-Methylumbelliferyl-oleat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 391,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H40O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
440.61
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
242-210-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4887028
€ 117,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Methylumbelliferyl-Oleat, suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
Quality Segment
assay
≥95% (HPCE)
form
solid
storage condition
protect from light, under inert gas
mp
37-38 °C (lit.)
solubility
2-methoxyethanol: soluble, DMSO: soluble, chloroform: soluble
fluorescence
λex 312 nm in methanol, λex 327 nm; λem 449 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 (lipase)
suitability
suitable for fluorescence
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C28H40O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-27(29)31-24-19-20-25-23(2)21-28(30)32-26(25)22-24/h10-11,19-22H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
InChI key
NKQFKJYKCVDLPT-KHPPLWFESA-N
Application
4-Methylumbelliferyl oleate has been used:
  • as a substrate to assay the activity of non-specific esterases
  • to determine lipase activity
  • as a substrate to evaluate pancreatic lipase inhibitory activity
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Fluorogenic substrate for lipase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
19362268011M2514
assay
≥95% (HPCE)
assay
≥95% (HPCE)
assay
98%
assay
≥95% (GC)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
solubility
2-methoxyethanol: soluble, chloroform: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
chloroform: soluble 10%
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
powder or crystals
form
liquid
form
powder
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
339563-5G04061836676841
75164-25MG04061832899954
75164-100MG04061832899671