Unfortunately, the molecular weight of this product has not been tested. Other Alcohol Dehydrogenase products, as well as various literature sources, indicate a molecular weight range of 141 kDa - 150 kDa.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 32,90 | |
| 50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 118,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.77
MDL number:
Specific activity:
≥10.0 U/mg
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder
specific activity
≥10.0 U/mg
storage temp.
−20°C
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which reduces 1 μmol 3-Nonanone per minute at pH 7.0 and 37°C
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥10.0 U/mg | specific activity ≥0.5 U/mg | specific activity - | specific activity ≥300 units/mg protein |
| form powder | form lyophilized powder | form powder | form lyophilized powder (contains buffer salts) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 331260-5G | 04061837881220 |
| 295515-PZ | 04061834279105 |
| 295515-227G | 04061833021330 |
| 67778-1EA | 04061832420448 |
| 742805-6.5KG | 04061833689431 |
| 742805-400G-EU | 04061833551912 |
| 742805-400G | 04061832888316 |
-
What's the molecular weight of this enzyme?
1 answer-
Helpful?
-
-
Hi! What organism is this enzyme from?
1 answer-
This product is a recombinant enzyme produced in e. coli. The originating species is bacterial, however the specific identity is considered proprietary.