Fortfahren mit
71770
4-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz Hexahydrat
≥97.0% (NT)
Synonym(e):
p-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz, Dinatrium-4-nitrophenylphosphat, Phosphatase-Substrat, Phosphorsäure-mono-(4-nitrophenylester) Hexahydrat, pNPP Dinatrium Hexahydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.14
EC Number:
224-246-5
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
5324661
MDL number:
assay
≥97.0% (NT)
form
powder or crystals
impurities
≤0.01% free nitrophenol
solubility
H2O: 25 mg/mL at 20 °C, clear, yellow-green
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
General description
Chromogenes Substrat für die Bestimmung von sauren und alkalischen Phosphatasen. Die Reaktion erzeugt ein lösliches gelbes Endprodukt. Die Reaktion kann mit 3 N NaOH gestoppt und bei 405 nm abgelesen werden.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)