Fortfahren mit
69890
MES Hydrat
BioUltra, ≥99.5% (T)
Synonym(e):
2-Morpholino-ethansulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO4S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.24 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioUltra
Quality Level
assay
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue (900 °C)
≤0.05%
pH
2.5-4.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
useful pH range
5.5-6.7
pKa 
6.1
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.025, λ: 280 nm Amax: 0.020
SMILES string
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI key
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
General description
MES gehört zu den Good-Puffern, die für biologische Anwendungen entwickelt wurden. MES wird nicht bei einem pH-Wert von 7,4 empfohlen; andere Puffer sollten verwendet werden. Alle Qualitäten werden auf Spurenionen untersucht und können für biologische und biochemische Anwendungen eingesetzt werden. Dieses Produkt wird in biochemischen und biologischen Verfahren angewandt, für die hochgradig aufgereinigte Produkte erforderlich sind.
Preparation Note
Ein Puffer, der MES-freie Säure verwendet, kann hergestellt werden, indem die freie Säure mit Natriumhydroxid auf den gewünschten pH-Wert (pKa = ±1) titriert wird. Alternativ können Volumina von äquimolarer MES-freier Säure und Natrium-MES gemischt werden, um den gewünschten pH-Wert zu erreichen. Standard-Mischtabellen unter Anwendung von Stammlösungen zur Herstellung von Puffern mit einem bestimmten pH-Wert wurden veröffentlicht.
Other Notes
Löslichkeit und Stabilität: MES ist wasserlöslich und erzeugt eine klare, farblose Lösung bei Konzentrationen ab 0,5 M. Der pH-Wert einer Lösung sollte je nach Konzentration zwischen 2,5 und 5 liegen. Lösungen sind bei 2 bis 8 °C mehrere Monate haltbar.
Sterilisation: Die Sterilisation sollte mittels Filtration durch 0,2-μM-Filter erfolgen. Autoklavieren mittels Sulfonsäurepuffer wird nicht empfohlen. Wenn der Puffer nukleasefrei sein muss, ist es am besten, zuerst das Wasser zu behandeln und anschließend, nach dem Autoklavieren, die Pufferfeststoffe hinzuzufügen. Wenn MES-Lösungen autoklaviert werden, nehmen sie eine gelbliche Farbe an (der pH-Wert ändert sich jedoch nicht messbar). Die Identität des gelblichen Abbauprodukts ist unbekannt.
Die MES-Hydrat-Spezifikationstabelle ermöglicht einen einfachen Vergleich der Spezifikationen verschiedener MES-Hydrat-Produkte.
Biological buffer; useful pH-range 5.8-6.5; Mobile phase component in brain tubulin isolation by amino-activated gel chromatography; Buffer in plant tissue culture.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M2933M5287RDD030
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioXtra
product line
Redi-Dri
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
-
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 335.3 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless, water: 335.3 g/L at 20 °C
solubility
-
pH
2.5-4.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pH
-
pH
2.5-4.0 (0.5 M in H2O)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES Hydrat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
E Lacey et al.
Journal of chromatography, 525(1), 71-84 (1990-01-26)
In the present study, we report the isolation of the acidic structural protein tubulin using a number of amino-activated gels. Crude 100,000 g supernatant derived from sheep brain was applied to gels activated with either aminohexyl, aminoethyl, argininyl, diethylaminoethyl, lysinyl
M De Block
Plant physiology, 93(3), 1110-1116 (1990-07-01)
Tissue culture conditions and transformation have been established for both aspen and poplar. The use of previously described culture conditions resulted in shoot tip necrosis in the shoot cultures and necrosis of stem and leaf explants. Shoot tip necrosis could
D.E. Parfitt
Sci. Hortic., 36, 157-157 (1988)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
69890-50G04061833449134
69890-10G04061833483749
69890-250G04061832794594