Merck
RDD030
MES Hydrat
free-flowing, Redi-Dri, ≥99.0%
Synonym(e):
2-Morpholino-ethansulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO4S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.24 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32129211
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Redi-Dri
Quality Segment
assay
≥99.0%
quality
free-flowing
useful pH range
5.5-6.7
pKa 
6.1
SMILES string
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI key
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
  • Redi-Dri packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
  • Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
  • Safer to handle and weigh out for routine use in lab
  • Eliminates clumps, maintaining product moisture, quality, and attributes
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES Hydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)