Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12O7P2 · xNH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.09 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
Assay:
≥93.0% (TLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥93.0% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.C\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C5H12O7P2.H3N/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;/h3H,4H2,1-2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);1H3
InChI key
DPJANMSJRVSJKR-UHFFFAOYSA-N
Application
Prenylpyrophosphat, ein Zwischenprodukt der Isoprenoid-/Terpen-Biosynthese im Mevalonsäureweg, wird zur Untersuchung der Kinetik von Farnesylpyrophosphat-Synthasen verwendet.
Biochem/physiol Actions
Zwischenprodukt bei der Terpenbiosynthese
Packaging
Bodenlose Glasflasche Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form solid |
| assay ≥93.0% (TLC) | assay ≥93.0% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methyl-2-butenylpyrophosphat Ammoniumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?