Fortfahren mit
68606
Atto 594-Streptavidin
BioReagent, suitable for fluorescence
Synonym(e):
Streptavidin-Atto 594
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 426,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
€ 426,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in PBS (buffer)
UV absorption
λ: 604-610 nm Amax
suitability
corresponds for SDS-PAGE, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto 594 is a novel fluorescent label belonging to the class of Rhodamine dyes. The dye is designed for application in the area of life science, e.g. labeling of DNA, RNA or proteins. Characteristic features of the label are strong absorption, high fluorescence quantum yield, high thermal and photo-stability, excellent water solubility, and very little triplet formation. After coupling to a substrate Atto 594 carries a net electrical charge of -1.
find more information here
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analysis Note
dye-to-protein ration (molar) ≥1.5
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
525959414905676
suitability
corresponds for SDS-PAGE, suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence
suitability
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioReagent
product line
-
UV absorption
λ: 604-610 nm Amax
UV absorption
λ: 511-517 nm Amax
UV absorption
λ: 650.0-656.0 nm Amax
UV absorption
λ: 603.0-609.0 nm Amax
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
68606-1MG04061823369428