Fortfahren mit
94149
Atto 647N-Streptavidin
BioReagent, suitable for fluorescence
Synonym(e):
Streptavidin-Atto 647N
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 520,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161900
€ 520,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 650.0-656.0 nm Amax
suitability
corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto 647N is a new generation fluorescent dye dedicated towards the red spectral region. It is a cationic dye and carries a net electrical charge of +1 post substrate coupling reaction. Streptavidin, isolated from Streptomyces avidinii, is a tetrameric protein of 4 x 13.2 kDa which binds very tightly to the small molecule biotin. The dissociation constant of the complex is extremely small (Kd ≈ 10-15 M), ranking among the strongest non-covalent interactions. Atto streptavidin conjugates are readily soluble in water.
Application
Die Atto Fluoreszenzfarbstoffe wurden für die hochsensitive Anwendung bis hin zur Einzel-Molekül-Detektion (SMD) entwickelt. Sie haben eine starre Molekülstruktur, was das Auftreten einer cis-trans-Isomerisierung unterbindet. Daher besitzen diese Farbstoffe eine ausserordentlich hohe Fluoreszenzintensität mit einer geringen spektralen Verschiebung nach der Kopplung an Biomoleküle.
Features and Benefits
Atto 647N- Streptavidin has the following benefits-
  • Highly photostable. Strong absorption.
  • Excellent fluorescent quantum yield.
  • Highly resistant to ozone degradation.
  • Minimal triplet formation.
Analysis Note
dye-to-protein ratio ≥1.5
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
166304070956304
suitability
corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence
suitability
corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)