Fortfahren mit
68321
Atto 390-Azid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 436,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H41N5O6
Molekulargewicht:
543.66
MDL number:
UNSPSC Code:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
€ 436,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 380-384 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(CC(C)(C)N1CCCC(NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O)C2=C1C=C(OC(C=C3C)=O)C3=C2
InChI
1S/C28H41N5O6/c1-20-16-27(35)39-25-18-24-22(17-23(20)25)21(2)19-28(3,4)33(24)9-5-6-26(34)30-7-10-36-12-14-38-15-13-37-11-8-31-32-29/h16-18,21H,5-15,19H2,1-4H3,(H,30,34)
InChI key
FEBSRHTZZIMYNR-UHFFFAOYSA-N
General description
Atto 390 is a fluorescent label with a coumarin structure. The dye is intended for application in the area of life science, e.g. labeling of DNA, RNA or proteins. Characteristic features of the label are high fluorescence quantum yield, large Stokes-shift, good photostability and low molecular weight.
The azide modification is suitable for reactions with alkyne groups (Huisgen reaction - “Click Chemistry“).
find more information here
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
685177270978362
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)