Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 455,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352125
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
mol wt
Mw 903 g/mol
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol: water (1:1) (with 0.1% perchloric acid)
UV absorption
λ: 501-507 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto 488 ist ein ausgezeichneter Fluoreszenzfarbstoff mit starker molekularer Absorption (90.000) und Quantenausbeute (0.80) sowie ausreichend großem Stokes-Shift. Es ist für die Anregung mit Argon-Lasern optimiert und zeichnet sich durch hohe Photostabilität aus.
Die Azid -Modifikation eignet sich für Reaktionen mit Alkin-Gruppen (Huisgen-Reaktion - "Click-Chemie").
Die Azid -Modifikation eignet sich für Reaktionen mit Alkin-Gruppen (Huisgen-Reaktion - "Click-Chemie").
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?