Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 111,00 | |
| 500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 383,00 € 325,55 |
Über diesen Artikel
€ 111,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
4-O-Methyl-D-glucurono-D-xylan gefärbt mit Remazol-Brillantblau R, 15% dye basis
Quality Level
form
fibers
concentration
15% (dye)
solubility
water: 0.05 g/5mL, blue to very deep blue
Application
4-o-Methyl-D-glucurono-D-xylan dyed with Remazol brilliant blue R has been used as a substrate for endo-l,4-β-xylanase activity.
Other Notes
Soluble chromogenic substrate for the assay of endo-1,4-β-xylanases
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| solubility water: 0.05 g/5mL, blue to very deep blue | solubility - | solubility H2O: 10 mg/mL | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form fibers | form (Powder or Chunks or Fibers.) | form powder | form powder |
| concentration 15% (dye) | concentration - | concentration - | concentration - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
P. Biely et al.
Methods in Enzymology, 160, 536-536 (1988)
Thermostable xylanolytic enzymes from Rhodothermus marinus grown on xylan
Dahlberg L, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 40(1), 63-68 (1993)
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 66960-500MG | 04061833054543 |
| 66960-100MG | 04061833054536 |